2,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D174602-100G
D174602-5G
SIALD174602-100GEA
54.8
EUR
SIALD174602-100G
SIALD174602-5G
2,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,5-Xylenol
Formel:
C₈H₁₀O Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 75 °C Dichte: 1.169 g/cm³ (15 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002237 CAS-Nummer: 95-87-4 EINECS: 202-461-5 UN-Nummer: 2261 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10215 |