2,3-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dimethylphenol, 3-Hydroxy-2-xylene, 3-Hydroxy-o-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D174009-100G D174009-500G
SIALD174009-100GEA 187 EUR
SIALD174009-100G SIALD174009-500G
2,3-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 0.965 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002227
CAS-Nummer: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
UN-Nummer: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215