2-Nitro-4,5-xylidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15556.06 A15556.14 A15556.22
A15556.06EA 30.2 EUR
A15556.06 A15556.14 A15556.22
2-Nitro-4,5-xylidin ≥97%
2-Nitro-4,5-xylidin
Purity: 97% CAS No.: 6972-71-0 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 138-143° Beilstein Reference: 2209637 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007811
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 138…143 °C
Dichte: 1.398 g/cm³ (–123.15 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007811
CAS-Nummer: 6972-71-0
EINECS: 230-211-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III