6-Nitro-2,3-xylidin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
SB00708.1 SB00708.10 SB00708.50
MAYBSB00708.1EA 0 EUR
MAYBSB00708.1 MAYBSB00708.10 MAYBSB00708.50
6-Nitro-2,3-xylidin
6-Nitro-2,3-xylidin
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 120 °C
MDL Number: MFCD00010148
CAS-Nummer: 59146-96-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III