3,5-Xylidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
137863-100ML 137863-500ML
SIAL137863-100MLEA 62 EUR
SIAL137863-100ML SIAL137863-500ML
3,5-Xylidin, Sigma-Aldrich®
3,5-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9.8 °C
Dichte: 0.9706 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007813
CAS-Nummer: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN-Nummer: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217