3,5-Dimethylphenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3,5-Xylyl isocyanate, 3,5-Dimethylphenylisocyanate
SB01800.1
SB01800.10
SB01800.50
MAYBSB01800.1EA
0
EUR
MAYBSB01800.1
MAYBSB01800.10
MAYBSB01800.50
3,5-Dimethylphenylisocyanat
3,5-Dimethylphenylisocyanat
Formel:
C₉H₉NO Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa) Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00013868 CAS-Nummer: 54132-75-1 EINECS: 258-987-0 UN-Nummer: 2206 ADR: 6.1,III |