SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Activated Spherical Carbon
Lieferant: Avantor
7575-07EA 358.37 EUR
7575-07 7575-06
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Activated Spherical Carbon
Chromatographiesäulen
BAKERBOND spe™ Säulen für den Einmalgebrauch aus PP oder Glas, vorgefüllt mit hochkapazitiven Sorbentien zwischen zwei 20-µm-PE-Fritten.
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
  • Extraktion von Verbindungen aus Probenlösungen mit einem Volumen von einigen hundert µl bis zu 1 L
  • Verarbeitung durch Vakuum, Überdruck oder Zentrifugation
Allgemeine Anwendungen: Extraktion und Reinigung von organischen Verbindungen wie Acrylamid und anderen polaren Verbindungen.