5-Iod-m-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
392510-25ML
392510-5ML
SIAL392510-25MLEA
114
EUR
SIAL392510-25ML
SIAL392510-5ML
5-Iod-m-xylol, Sigma-Aldrich®
5-Iod-m-xylol
Formel:
C₈H₉I Siedepunkt: 234…235 °C (1013 hPa) Dichte: 1.61 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00060659 CAS-Nummer: 22445-41-6 |