2-Iod-m-xylol

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 1,3-Dimethyl-2-iodobenzene, 2-Iodo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyliodobenzene, 2,6-Dimethyl-1-iodobenzene

DP01104.1 DP01104.10 DP01104.50
MAYBDP01104.1EA 0 EUR
MAYBDP01104.1 MAYBDP01104.10 MAYBDP01104.50
2-Iod-m-xylol
2-Iod-m-xylol
Formel: C₈H₉I
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11.2 °C
Dichte: 1,6518 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00019012
CAS-Nummer: 608-28-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR