3-Iod-o-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-Dimethyl-1-iodobenzene, 1-Iodo-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyliodobenzene
A11774.06 A11774.14
A11774.06EA 46.6 EUR
A11774.06 A11774.14
3-Iod-o-xylol ≥97%
3-Iod-o-xylol
Purity: 97% CAS No.: 31599-60-7 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Boiling Point: 98-100°/15mm Beilstein Reference: 1929733 MDL No.: MFCD00041437
Formel: C₈H₉I
Siedepunkt: 98…100 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.640
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041437
CAS-Nummer: 31599-60-7