VWR® TraceableGO, Temperatur- und Feuchtelogger, Bluetooth
Lieferant: VWR Collection
620-2673EA 105 EUR
620-2673 620-2674
VWR® TraceableGO, Temperatur- und Feuchtelogger, Bluetooth
Datenlogger
TraceableGO Bluetooth Temperatur- und Feuchte-Datenlogger zeichnen die benötigten Daten auf dem Weg zum Zielort auf. Das Bluetooth-Gerät ist der ideale Partner beim Transport, um Materialien unterwegs zu überwachen. Sie sorgen für einen sicheren Transport von Reagenzien, klinischen Proben, Impfstoffen, Arzneimitteln und Lebensmitteln.
  • Kompakt und einfach zu bedienen
  • Alle wichtigen Daten (Temperatur, Tourdauer, MIN/MAX, Batteriestand und Alarme) werden stets auf dem LCD angezeigt
  • Kompatibel mit TraceableGO oder TraceableLIVE Mobile Apps
  • Geräte speichern bis zu 90 Alarmereignisse, zeichnen Messwerte standardmäßig alle 5 Minuten oder in benutzerdefinierten Intervallen zwischen einer Minute und 12 Stunden auf, max. Aufzeichnungsdauer von 227 Tagen (7,5 Monate)
  • TraceableGO Bluetooth-Geräte sind mit Alarmwerten vorprogrammiert
Und so funktioniert es:
Drücken Sie START, um die Tourüberwachung zu starten
Legen Sie das Gerät in eine kleine Kühlbox oder sogar in eine ganze Materialpalette
Nach Ende der Tour drücken Sie zwei Mal auf START/STOP, um das Bluetooth zu aktivieren und die Daten mit der TraceableGO™ Mobile App zu exportieren
Die TraceableGO Mobile App erkennt sofort, wenn die Bedingungen für die transportierten Inhalte außerhalb der benutzerdefinierten Parameter lagen
Zertifizierungen: Mehrpunkt-Kalibrierung auf einem individuell nummerierten Traceable-Zertifikat, in dem die Genauigkeit durch ein von der A2LA nach ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) akkreditiertes Kalibrierlabor bescheinigt wird. Es bestätigt die Rückführbarkeit der Messungen auf die SI-Einheiten durch NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI), die Unterzeichner des CIPM-Abkommens über die gegenseitige Anerkennung (Mutual Recognition Agreement) sind. Wird mit Batterie und Traceable-Zertifikat geliefert.