4-(Trifluormethyl)benzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
A10508.06 A10508.14 A10508.22
A10508.06EA 25.7 EUR
A10508.06 A10508.14 A10508.22
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol ≥98%
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 349-95-1 Molecular Formula: C8H7F3O Formula Weight: 176.14 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4590 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 78-80°/4mm Beilstein Reference: 1450174 MDL No.: MFCD00004661
Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 78…80 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1.288
Flammpunkt: 100 °C (212 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004661
CAS-Nummer: 349-95-1
EINECS: 206-494-6