α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline

L14706.03 L14706.06 L14706.14
L14706.03EA 41.9 EUR
L14706.03 L14706.06 L14706.14
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin ≥99%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin

Purity: 99% CAS No.: 328-93-8 Molecular Formula: C8H5F6N Formula Weight: 229.13 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4338 Odour: Recognizable Boiling Point: 70-71°/15mm Beilstein Reference: 2653046 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00074940

Formel: C₈H₅F₆N
Siedepunkt: 70…71 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.467
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074940
CAS-Nummer: 328-93-8
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR