3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
232882-25G
232882-5G
SIAL232882-25GEA
123
EUR
SIAL232882-25G
SIAL232882-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel:
C₉H₄F₆O₂ Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 140…144 °C Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000388 CAS-Nummer: 725-89-3 EINECS: 211-970-1 |