2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B20486.03 B20486.06
B20486.03EA 40.9 EUR
B20486.03 B20486.06
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 24821-22-5 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Odour: Odourless Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 2057459 MDL No.: MFCD00000376
Formel: C₉H₄F₆O₂
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136…140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000376
CAS-Nummer: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1