4'-(Trifluormethyl)acetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 709-63-7
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Characteristic
Melting Point: 29-35°
Boiling Point: 83-85°/9mm
Beilstein Reference: 1870425
MDL No.: MFCD00000401
Formel:
C₉H₇F₃O Siedepunkt: 83…85 °C (9 mmHg) Schmelzpunkt: 29…35 °C Dichte: 0.924 Flammpunkt: 84 °C (183 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000401 CAS-Nummer: 709-63-7 EINECS: 211-913-0 |