2-Fluor-m-xylol
Lieferant: Thermo Scientific
CD05584DA
CD05584.10
CD05584.50
MAYBCD05584DAEA
0
EUR
MAYBCD05584DA
MAYBCD05584.10
MAYBCD05584.50
2-Fluor-m-xylol
2-Fluor-m-xylol
Formel:
C₈H₉F Siedepunkt: 165…167 °C (1013 hPa) Dichte: 0,988 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00039215 CAS-Nummer: 443-88-9 EINECS: 207-144-5 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |