3,4-Dimethylbenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11995.03
A11995.06
A11995.14
A11995.03EA
23.6
EUR
A11995.03
A11995.06
A11995.14
3,4-Dimethylbenzamid ≥98%
3,4-Dimethylbenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 5580-33-6
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Melting Point: 101-103°
MDL No.: MFCD00052960
Formel:
C₉H₁₁NO Schmelzpunkt: 101…103 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052960 CAS-Nummer: 5580-33-6 |