2,4-Dichlor-3,5-xylenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol
SB00536.1 SB00536.10 SB00536.50
MAYBSB00536.1EA 0 EUR
MAYBSB00536.1 MAYBSB00536.10 MAYBSB00536.50
2,4-Dichlor-3,5-xylenol
2,4-Dichlor-3,5-xylenol
Formel: C₈H₈Cl₂O
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96 °C
MDL Number: MFCD00019981
CAS-Nummer: 133-53-9
EINECS: 205-109-9
Merck Index: 13,03102