4-Chlor-m-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21275.09
B21275.18
B21275.09EA
50
EUR
B21275.09
B21275.18
4-Chlor-m-xylol ≥97%
4-Chlor-m-xylol
Purity: 97%
CAS No.: 95-66-9
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
MDL No.: MFCD00060644
Formel:
C₈H₉Cl Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060644 CAS-Nummer: 95-66-9 |