α-Chlor-m-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
C73354-100G C73354-25G
SIALC73354-100GEA 182 EUR
SIALC73354-100G SIALC73354-25G
α-Chlor-m-xylol, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-m-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.064 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000909
CAS-Nummer: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224