α,α'-Dibrom-p-xylol ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D44804-25G D44804-5G
SIALD44804-25GEA 119 EUR
SIALD44804-25G SIALD44804-5G
α,α'-Dibrom-p-xylol ≥97%, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibrom-p-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Siedepunkt: 245 °C (Lit.)
Schmelzpunkt: 143…145 °C (Lit.)
Dichte: 2,012 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000182
CAS-Nummer: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN-Nummer: 3448
ADR: 6.1,II