α,α'-Dichlor-p-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
A13976.14
A13976.22
A13976.14EA
31.2
EUR
A13976.14
A13976.22
α,α'-Dichlor-p-xylol ≥98%
α,α'-Dichlor-p-xylol
Purity: 98%
CAS No.: 623-25-6
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Melting Point: 98-102°
Boiling Point: 254°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 774706
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000920
Formel:
C₈H₈Cl₂ Siedepunkt: 254 °C Schmelzpunkt: 98…102 °C Dichte: 1.417 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000920 CAS-Nummer: 623-25-6 EINECS: 210-782-7 UN-Nummer: 2928 ADR: 6.1,II |