α,α'-Dichlor-o-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
o-Xylylene Dichloride, o-Xylylene chloride, α,α′-Dichloro-o-xylene, α,α'-Dichloro-o-xylene, 1,2-Bis(chloromethyl)benzene, Alpha,Alpha’-Dichloro-o-xylene, 1,2-Bis(chloromethyl)benzene, o-Xylene dichloride
Purity: 98%
CAS No.: 612-12-4
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 246°
Beilstein Reference: 2043675
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000903
Formel:
C₈H₈Cl₂ Siedepunkt: 246 °C Schmelzpunkt: 53…57 °C Dichte: 1.393 g/cm³ (0 °C) Flammpunkt: 107 °C (224 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000903 CAS-Nummer: 612-12-4 EINECS: 210-291-8 UN-Nummer: 2928 ADR: 6.1,II |