1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene

M-Clarity™ quality level = MQ100

290157-10G 290157-50G
SIAL290157-10GEA 54.8 EUR
SIAL290157-10G SIAL290157-50G
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
Formel: C₈H₃BrF₆
Siedepunkt: 152…155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1.7048 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000381
CAS-Nummer: 328-70-1
EINECS: 206-334-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR