1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 328-70-1
Molecular Formula: C8H3BrF6
Formula Weight: 293.01
Flash Point:
Formel:
C₈H₃BrF₆ Molekulargewicht: 293.01 g/mol Siedepunkt: 152…155 °C Schmelzpunkt: –16 °C Dichte: 1.698 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000381 CAS-Nummer: 328-70-1 EINECS: 206-334-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...