1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
307700100 307700500 307702500
ACRO307700100EA 58 EUR
ACRO307700100 ACRO307700500 ACRO307702500
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol 99%
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
Formel: C₈H₃BrF₆
Siedepunkt: 154 °C
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,71 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000381
CAS-Nummer: 328-70-1
EINECS: 206-334-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %