3,5-Dimethylphenylboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
AC35929.1 AC35929.10
MAYBAC35929.1EA 0 EUR
MAYBAC35929.1 MAYBAC35929.10
3,5-Dimethylphenylboronsäure
3,5-Dimethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
MDL Number: MFCD00185689
CAS-Nummer: 172975-69-8