2,3-Dimethylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B23942.03
B23942.06
B23942.14
B23942.03EA
27.1
EUR
B23942.03
B23942.06
B23942.14
2,3-Dimethylphenylboronsäure ≥98%
2,3-Dimethylphenylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 183158-34-1
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 175°
Beilstein Reference: 8050763
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Schmelzpunkt: ∼175 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01863524 CAS-Nummer: 183158-34-1 |