Diphenylmethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D209317-1KG D209317-25G D209317-500G
SIALD209317-1KGEA 136 EUR
SIALD209317-1KG SIALD209317-25G SIALD209317-500G
Diphenylmethan, Sigma-Aldrich®
Diphenylmethan
Formel: C₁₃H₁₂
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22…25 °C
Dichte: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004781
CAS-Nummer: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03360