1,2-Diphenylethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B33706-100G
B33706-25G
SIALB33706-100GEA
298
EUR
SIALB33706-100G
SIALB33706-25G
1,2-Diphenylethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Diphenylethan
Formel:
(C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅) Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 52…54 °C Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004796 CAS-Nummer: 103-29-7 EINECS: 203-096-4 Merck Index: 12,01245 |