2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1,1'-(1,1,2,2-Tetramethylethylene)dibenzene, (2,3-Dimethylbutane-2,3-diyl)dibenzene
349980250
349981000
ACRO349980250EA
33.5
EUR
ACRO349980250
ACRO349981000
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutan 95%
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutan
Formel:
H₃CC(CH₃)(C₆H₅)C(CH₃)(C₆H₅)CH₃ Siedepunkt: 170…171 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 90…110 °C Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00053713 CAS-Nummer: 1889-67-4 EINECS: 217-568-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥94 % |