Thymolblau, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
114545-25G 114545-5G
SIAL114545-25GEA 136 EUR
SIAL114545-25G SIAL114545-5G
Thymolblau, Sigma-Aldrich®
Thymolblau
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
Schmelzpunkt: 221 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005869
CAS-Nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541