Thymolblau ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
420930050 420930100 420931000
ACRO420930050EA 35.8 EUR
ACRO420930050 ACRO420930100 ACRO420931000
Thymolblau ACS
Thymolblau
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
Schmelzpunkt: 221 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005869
CAS-Nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Clarity of solution passes test