Thymolblau, rein Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
151450250 151450050 151451000
ACRO151450250EA 116 EUR
ACRO151450250 ACRO151450050 ACRO151451000
Thymolblau, rein Indikator
Thymolblau
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
Schmelzpunkt: 221 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005869
CAS-Nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥700 (596 nm, in 0.01 N NaOH)
Visual transition interval from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue)