Phenolrot Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.59375.0001 1.59375.0100
1.59375.0001EA 303 EUR
1.59375.0001 1.59375.0100
Phenolrot Reag. Ph. Eur.
Phenolrot
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
Molekulargewicht: 354.38 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003552
CAS-Nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329