Dibenzylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
108014-1KG 108014-25G 108014-3KG
SIAL108014-1KGEA 42.8 EUR
SIAL108014-1KG SIAL108014-25G SIAL108014-3KG
Dibenzylether, Sigma-Aldrich®
Dibenzylether
Formel: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.0424 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004780
CAS-Nummer: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb077d69cfe8c3315f62058a54ca8460d752735&vid=08fffe90d8cf2c6ddb596093c7e9631247e2a70b&prid=web&clid=SAPDAM