Dibenzylether 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Benzyl ether

148400010 148400025
ACRO148400010EA 48.3 EUR
ACRO148400010 ACRO148400025
Dibenzylether 99%
Dibenzylether
Formel: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1.5…3.5 °C
Dichte: 1.04 g/cm³
Flammpunkt: 135 °C
MDL Number: MFCD00004780
CAS-Nummer: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb077d69cfe8c3315f62058a54ca8460d752735&vid=08fffe90d8cf2c6ddb596093c7e9631247e2a70b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR