Phenolphthalein 98.5%, rein Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
147711000 147715000 147710025
ACRO147711000EA 39.2 EUR
ACRO147711000 ACRO147715000 ACRO147710025
Phenolphthalein 98.5%, rein Indikator-Qualität
Phenolphthalein
Formel: C₂₀H₁₄O₄
Schmelzpunkt: 258…263 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
REACH-Nummer: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.0 to 102.0 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Acidity/alkalinity (per Ph. Eur.) Passes test
Color of solution (per Ph. Eur.) Passes test
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm