4-Aminobenzophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (4-Aminophenyl)(phenyl)methanone, p-Aminobenzophenone

M-Clarity™ quality level = MQ200

A41402-10G A41402-25G
SIALA41402-10GEA 80.7 EUR
SIALA41402-10G SIALA41402-25G
4-Aminobenzophenon, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzophenon
Formel: C₁₃H₁₁NO
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 118…121 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007895
CAS-Nummer: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR