4-Aminobenzophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Aminophenyl)(phenyl)methanone, p-Aminobenzophenone
A13757.09 A13757.18
A13757.09EA 59.4 EUR
A13757.09 A13757.18
4-Aminobenzophenon 98%
4-Aminobenzophenon
Purity: 98% CAS No.: 1137-41-3 Molecular Formula: C13H11NO Formula Weight: 197.24 Melting Point: 121-124° Boiling Point: 245-247°/22mm MDL No.: MFCD00007895
Formel: C₁₃H₁₁NO
Molekulargewicht: 197.24 g/mol
Siedepunkt: 245…247 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007895
CAS-Nummer: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6