2-Aminobenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: o-Aminobenzophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A41208-25G A41208-5G
SIALA41208-25GEA 81.5 EUR
SIALA41208-25G SIALA41208-5G
2-Aminobenzophenon, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzophenon
Formel: C₁₃H₁₁NO
Molekulargewicht: 197.24 g/mol
Siedepunkt: 384
Schmelzpunkt: 105…106 °C
Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007713
CAS-Nummer: 2835-77-0
EINECS: 220-613-9