2-Aminobenzophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Aminobenzophenone
103160250
103161000
ACRO103160250EA
79.2
EUR
ACRO103160250
ACRO103161000
2-Aminobenzophenon 98%
2-Aminobenzophenon
Formel:
C₁₃H₁₁NO Molekulargewicht: 197.24 g/mol Siedepunkt: 384 Schmelzpunkt: 105…108 °C Flammpunkt: 240 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007713 CAS-Nummer: 2835-77-0 EINECS: 220-613-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 105 to 108 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Titration by coupling | ≥97.0 % |