Benzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B9300-1KG-A B9300-25G-A B9300-2KG-A B9300-500G-A
SIALB9300-1KG-AEA 61.3 EUR
SIALB9300-1KG-A SIALB9300-25G-A SIALB9300-2KG-A SIALB9300-500G-A
Benzophenon, Sigma-Aldrich®
Benzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O
Molekulargewicht: 182.22 g/mol
Siedepunkt: 305.4
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Dichte: 1.085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003076
CAS-Nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01099