Benzophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
A10739.0B A10739.0I A10739.30
A10739.0BEA 73.5 EUR
A10739.0B A10739.0I A10739.30
Benzophenon ≥99%
Benzophenon
Purity: 99% CAS No.: 119-61-9 Molecular Formula: C13H10O Formula Weight: 182.22 Flash Point: 138°(280°F) Physical Form: Cryst flakes or powder Density: 1.111 Appearance: White Odour: Pleasant Melting Point: 47-50° Boiling Point: 305° Beilstein Reference: 1238185 Merck Reference: 14,1098 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003076
Formel: C₁₃H₁₀O
Molekulargewicht: 182.22 g/mol
Siedepunkt: 305 °C
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Dichte: 1.111
Flammpunkt: 138 °C (280 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003076
CAS-Nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01099