Dichlor(diphenyl)methan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D61407-100G D61407-25G
SIALD61407-100GEA 312 EUR
SIALD61407-100G SIALD61407-25G
Dichlor(diphenyl)methan, Sigma-Aldrich®
Dichlor(diphenyl)methan
Formel: (C₆H₅)₂CCl₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 148 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000811
CAS-Nummer: 2051-90-3
EINECS: 218-134-5
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II