Chlor(diphenyl)methan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
125032-100G 125032-5G
SIAL125032-100GEA 212 EUR
SIAL125032-100G SIAL125032-5G
Chlor(diphenyl)methan, Sigma-Aldrich®
Chlor(diphenyl)methan
Formel: (C₆H₅)₂CHCl
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼17 °C
Dichte: 1,1346 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000855
CAS-Nummer: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II