Bromkresolgrün ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
402930010
402930100
402930050
ACRO402930010EA
24.5
EUR
ACRO402930010
ACRO402930100
ACRO402930050
Bromkresolgrün ACS
Bromkresolgrün
Formel:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S Molekulargewicht: 698.02 g/mol Schmelzpunkt: 225 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005874 CAS-Nummer: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Merck Index: 13,01370 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue) |
Clarity of solution | Passes test |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...