Bromphenolblau Reag. Ph. Eur. Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
|
Synonyme:
Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
32712-5G
32712-25G
32712-5GEA
53.41
EUR
32712-5G
32712-25G
Bromphenolblau Reag. Ph. Eur. Indikator, Fluka™
Bromphenolblau
Formel:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Molekulargewicht: 669.97 g/mol Schmelzpunkt: 204 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005875 CAS-Nummer: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 Merck Index: 13,01429 |
Spezifikation Testergebnisse
Indicator solution | complying |
Test of sensitivity | complying |
Change range (pH 2,8-4,4) | complying |
UV spectrum | complying |