Bromphenolblau ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
403140050 403140100 403140500
ACRO403140050EA 40.4 EUR
ACRO403140050 ACRO403140100 ACRO403140500
Bromphenolblau ACS
Bromphenolblau
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Molekulargewicht: 669.97 g/mol
Schmelzpunkt: 279 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005875
CAS-Nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink-orange to red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution Passes test